Polyethylenglycol 1.000, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

81189-100G 81189-1KG 81189-250G
SIAL81189-100GEA 46.6 EUR
SIAL81189-100G SIAL81189-1KG SIAL81189-250G
Polyethylenglycol 1.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 1.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 33…40 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR