Polyethylenglycol 20.000

Lieferant: Merck

Synonyme: Polyoxyethylen 20.000, Polyethylenoxid 20.000, PEG 20.000, Polyglycol 20.000

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

81275-1KG
SIAL81275-1KGEA 151 EUR
SIAL81275-1KG
Polyethylenglycol 20.000
Polyethylenglycol 20.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 20000 g/mol
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR