Propargylbromid 80% ∼9.2 mol/l in Toluol ≥80%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Brompropin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
81831-250ML 81831-50ML
SIAL81831-250MLEA 385 EUR
SIAL81831-250ML SIAL81831-50ML
Propargylbromid 80% ∼9.2 mol/l in Toluol ≥80%, Sigma-Aldrich®
Propargylbromid
Formel: C₃H₃Br
Molecular Weight: 118.96 g/mol
Siedepunkt: 90
Schmelzpunkt: -43
MDL: MFCD00000241
CAS-Nummer: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2924
ADR: 3 II