Lithiumsulfat 2 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

82348-100ML-F
SIAL82348-100ML-FEA 87.7 EUR
SIAL82348-100ML-F
Lithiumsulfat 2 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lithium sulphate
Formel: Li₂O₄S
Molecular Weight: 109,95 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011086
CAS-Nummer: 10377-48-7
EINECS: 233-820-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR