4-(1-Pyrenyl)buttersäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Pyren-1-yl)butanehydrazide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
82669-100MG
SIAL82669-100MGEA
237
EUR
SIAL82669-100MG
4-(1-Pyrenyl)buttersäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
4-(1-Pyrenyl)buttersäurehydrazid
Formel:
C₂₀H₁₈N₂O Molecular Weight: 302.3697 g/mol |
MDL:
MFCD00467260 CAS-Nummer: 55486-13-0 |