Pyridinium-p-toluolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
82815-100G
82815-25G
SIAL82815-100GEA
137
EUR
SIAL82815-100G
SIAL82815-25G
Pyridinium-p-toluolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Pyridinium-p-toluolsulfonat
Formel:
C₁₂H₁₃NO₃S |
MDL:
MFCD00013108 CAS-Nummer: 24057-28-1 EINECS: 246-002-7 |