2-Pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
83300-1L 83300-250ML
SIAL83300-1LEA 80.8 EUR
SIAL83300-1L SIAL83300-250ML
2-Pyrrolidon, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidon
Formel: C₄H₇NO
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 1,1115 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005270
CAS-Nummer: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200