Salicylamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäureamid

MQ100

84230-1KG 84230-250G 84230-50G
SIAL84230-1KGEA 92.6 EUR
SIAL84230-1KG SIAL84230-250G SIAL84230-50G
Salicylamid, Sigma-Aldrich®
Salicylamid
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 318
Schmelzpunkt: 137
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007978
CAS-Nummer: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Merck Index: 12,08480

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR