Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
84737-100G 84737-500G
SIAL84737-100GEA 86.4 EUR
SIAL84737-100G SIAL84737-500G
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex, Sigma-Aldrich®
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex
Formel: C₅H₅NO₃S
MDL: MFCD00012437
CAS-Nummer: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN: 3261
ADR: 8,II