Semicarbazid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aminoameisensäurehydrazid Hydrochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
84940-100G
SIAL84940-100GEA 0 EUR
SIAL84940-100G
Semicarbazid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Semicarbazid Hydrochlorid
Formel: CH₆ClN₃O
Molecular Weight: 111,53 g/mol
Schmelzpunkt: 174…178 °C
MDL: MFCD00013009
CAS-Nummer: 563-41-7
EINECS: 209-247-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08588