(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
850217-1G 850217-5G
SIAL850217-1GEA 47.1 EUR
SIAL850217-1G SIAL850217-5G
(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dihydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
Molecular Weight: 168.15 g/mol
Siedepunkt: 337
Schmelzpunkt: 131…132 °C
MDL: MFCD00004338
CAS-Nummer: 102-32-9
EINECS: 203-024-1