1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥99% (durch TLC)
Lieferant: Merck
Synonyme:
DSPC, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, (R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate, (R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate
850365P-500MG
SIAL850365P-500MGEA
157
EUR
SIAL850365P-500MG
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥99% (durch TLC)
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formel:
C₄₄H₈₈NO₈P Molecular Weight: 790,16 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00036905 CAS-Nummer: 816-94-4 |
Spezifikation Testergebnisse
TLC, Purity | >99% |
TLC, Ninhydrin | Negative |
TLC, Iodine | One Major Spot |
TLC, Phosphorus | Positive |
TLC, Charring | Negative |
TLC, Water Dip | One Major Spot |
FAME (GC/FID), NLT 99% | 18:0 (AUC) |