Silberdiethyldithiocarbamat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: N,N-Diethyldithiocarbamidsäure Silbersalz, (Diethyldithiocarbamato-S,S')silber, Diethyldithiocarbamidsäure Silbersalz, DETC

85180-10G 85180-50G
SIAL85180-10GEA 121 EUR
SIAL85180-10G SIAL85180-50G
Silberdiethyldithiocarbamat, Sigma-Aldrich®
Silberdiethyldithiocarbamat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSAg
Molecular Weight: 256.14 g/mol
Schmelzpunkt: 176…178.5 °C
MDL: MFCD00004929
CAS-Nummer: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
UN: 3077
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR