Silbernitrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Höllenstein

MQ100

85229-50G
SIAL85229-50GEA 286 EUR
SIAL85229-50G
Silbernitrat, Sigma-Aldrich®
Silbernitrat
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169.87 g/mol
Siedepunkt: 444
Schmelzpunkt: 210
Dichte: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR