Methyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Natrium-4-methoxycarbonylphenoxid, Natrium-4-(methoxycarbonyl)phenolat, Methylparaben Natriumsalz, 4-Hydroxybenzoesäuremethylester Natriumsalz

MQ200

85265-500G
SIAL85265-500GEA 283 EUR
SIAL85265-500G
Methyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz
Formel: C₈H₇NaO₃
Molecular Weight: 174.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016470
CAS-Nummer: 5026-62-0
EINECS: 225-714-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR