5-Azacytosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 6-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Amino-4-hydroxy-1,3,5-triazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
855049-5G
SIAL855049-5GEA
71
EUR
SIAL855049-5G
5-Azacytosin, Sigma-Aldrich®
5-Azacytosin
Formel:
C₃H₄N₄O Molecular Weight: 112,09 g/mol |
MDL:
MFCD00149402 CAS-Nummer: 931-86-2 EINECS: 213-242-9 |