5-Amino-2,4(1H,3H)-pyrimidindion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aminouracil, 5-Amino-2,4-dihydroxypyrimidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
855286-25G
SIAL855286-25GEA 147 EUR
SIAL855286-25G
5-Amino-2,4(1H,3H)-pyrimidindion, Sigma-Aldrich®
5-Aminouracil
Formel: C₄H₅N₃O₂
Molecular Weight: 127,1 g/mol
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 300 °C
MDL: MFCD00006025
CAS-Nummer: 932-52-5
EINECS: 213-252-3