D(-)-Sorbit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D(-)-Glucit, (2R,3R,4R,5S)-(-)-1,2,3,4,5,6-Hexanhexol, D(-)-Sorbitol, D(-)-Glucitol
MQ200
85529-1KG
85529-250G
85529-5KG
SIAL85529-1KGEA
365
EUR
SIAL85529-1KG
SIAL85529-250G
SIAL85529-5KG
D(-)-Sorbit, Sigma-Aldrich®
D(-)-Sorbit
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Molecular Weight: 182.17 g/mol Siedepunkt: 295 Schmelzpunkt: 94…98 °C Dichte: 1.524 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004708 CAS-Nummer: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Merck Index: 13,08797 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...