Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine), Spermine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
85590-25G
85590-5G
SIAL85590-25GEA
757
EUR
SIAL85590-25G
SIAL85590-5G
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin), Sigma-Aldrich®
Spermin (N,N'-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butandiamin)
Formel:
C₁₀H₂₆N₄ |
MDL:
MFCD00008215 CAS-Nummer: 71-44-3 EINECS: 200-754-2 |