β-Cyclodextrin Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ200
856088-25G
856088-100G
856088-5G
SIAL856088-25GEA
58.1
EUR
SIAL856088-25G
SIAL856088-100G
SIAL856088-5G
β-Cyclodextrin Hydrat, Sigma-Aldrich®
β-Cyclodextrin Hydrat
Formel:
C₄₂H₇₀O₃₅·H₂O Molecular Weight: 1134.98 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00150811 CAS-Nummer: 68168-23-0 EINECS: 231-493-2 |