4-Brom-DL-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
857246-1G
SIAL857246-1GEA
35.8
EUR
SIAL857246-1G
4-Brom-DL-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-DL-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀BrNO₂ Molecular Weight: 244,09 g/mol |
MDL:
MFCD00002599 CAS-Nummer: 14091-15-7 EINECS: 237-941-3 |