D(+)-Ribonsäure-γ-lacton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-one, Ribono-γ-lactone, D-Ribonic acid-1,4-lactone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

857297-5G
SIAL857297-5GEA 142 EUR
SIAL857297-5G
D(+)-Ribonsäure-γ-lacton, Sigma-Aldrich®
D(+)-Ribonsäure-γ-lacton
Formel: C₅H₈O₅
Molecular Weight: 148,11 g/mol
MDL: MFCD00063241
CAS-Nummer: 5336-08-3
EINECS: 226-256-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR