Stearoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Stearinsäurechlorid

85730-100ML 85730-500ML
SIAL85730-100MLEA 411 EUR
SIAL85730-100ML SIAL85730-500ML
Stearoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Stearoylchlorid
Formel: C₁₈H₃₅ClO
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 164…167 °C
Dichte: 0,9007 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000744
CAS-Nummer: 112-76-5
EINECS: 204-004-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR