5-Ioduracil, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,4-Dihydroxy-5-iodpyrimidin, Ioduracil

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

857858-10G
SIAL857858-10GEA 58.7 EUR
SIAL857858-10G
5-Ioduracil, Sigma-Aldrich®
5-Ioduracil
Formel: C₄H₃IN₂O₂
Molecular Weight: 237,98 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 270…274 °C
MDL: MFCD00006020
CAS-Nummer: 696-07-1
EINECS: 211-788-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR