L-Glutaminsäure-5-methylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Glu(OMe)-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
858269-25G
SIAL858269-25GEA
110
EUR
SIAL858269-25G
L-Glutaminsäure-5-methylester, Sigma-Aldrich®
L-Glutaminsäure-5-methylester
Formel:
C₆H₁₁NO₄ Molecular Weight: 161,2 g/mol |
MDL:
MFCD00002632 CAS-Nummer: 1499-55-4 EINECS: 216-110-9 |