6-Fluortryptamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
860255-500MG
SIAL860255-500MGEA
332
EUR
SIAL860255-500MG
6-Fluortryptamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
6-Fluortryptamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₂ClFN₂ Molecular Weight: 214,67 g/mol |
MDL:
MFCD00012687 CAS-Nummer: 55206-24-1 EINECS: 259-533-4 |