Orange G, zertifiziert durch die Biological Stain Commission

Lieferant: Merck

Synonyme: Acid Orange 10, Dinatrium-7-hydroxy-8-phenylazonaphthalin-1,3-disulfonat, Orange G Natriumsalz, CI 16230

861286-100G
SIAL861286-100GEA 241 EUR
SIAL861286-100G
Orange G, zertifiziert durch die Biological Stain Commission
Orange G
Formel: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Molecular Weight: 452,38 g/mol
Schmelzpunkt: 141 °C
Dichte: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012457
CAS-Nummer: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR