Docusatnatrium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Sulfobernsteinsäure-bis-(2-ethylhexylester) Natriumsalz, 1,4-Butandisäuredi(2-ethylhexyl)ester-2-sulfonsäure Natriumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

86140-100G 86140-500G
SIAL86140-100GEA 52.4 EUR
SIAL86140-100G SIAL86140-500G
Docusatnatrium, Sigma-Aldrich®
Docusatnatrium
Formel: C₂₀H₃₇NaO₇S
Molecular Weight: 444.57 g/mol
Siedepunkt: ∼180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼155 °C
Dichte: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012455
CAS-Nummer: 577-11-7
EINECS: 209-406-4
Merck Index: 12,03460

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR