DL-Cystein, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: H-DL-Cys-OH, (±)-2-Amino-3-mercaptopropansäure, (±)-Cystein

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

861677-10G 861677-50G
SIAL861677-10GEA 81.6 EUR
SIAL861677-10G SIAL861677-50G
DL-Cystein, Sigma-Aldrich®
DL-Cystein
Formel: C₃H₇NO₂S
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,441 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00004881
CAS-Nummer: 3374-22-9
EINECS: 222-160-2
Merck Index: 12,02850

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR