Testbenzin, 150…200 °C, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Siedegrenzbenzin, Stoddard Lösungsmittel, Waschbenzin
MQ100
86460-1L
86460-2.5L
SIAL86460-1LEA
61.4
EUR
SIAL86460-1L
SIAL86460-2.5L
Testbenzin, 150…200 °C, Sigma-Aldrich®
Testbenzin
CAS-Nummer:
8052-41-3 EINECS: 232-489-3 UN: 1268 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...