Testbenzin, 150…200 °C, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Siedegrenzbenzin, Stoddard Lösungsmittel, Waschbenzin
MQ100
86460-1L 86460-2.5L
SIAL86460-1LEA 61.4 EUR
SIAL86460-1L SIAL86460-2.5L
Testbenzin, 150…200 °C, Sigma-Aldrich®
Testbenzin
CAS-Nummer: 8052-41-3
EINECS: 232-489-3
UN: 1268
ADR: 3 III