p-Terphenyl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1,4-Diphenylbenzol, 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenylbiphenyl, 1,4-Terphenyl

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

86470-50G
SIAL86470-50GEA 75.8 EUR
SIAL86470-50G
p-Terphenyl, Sigma-Aldrich®
p-Terphenyl
Formel: C₁₈H₁₄
Molecular Weight: 230,31 g/mol
Siedepunkt: 383 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 210…211 °C
Dichte: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003061
CAS-Nummer: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR