Tetraethylammoniumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetraethylammoniumborhydrid, Tetraethylammoniumtetrahydridoborat
86600-5G
SIAL86600-5GEA
178
EUR
SIAL86600-5G
Tetraethylammoniumtetrahydroborat, Sigma-Aldrich®
Tetraethylammonium tetrahydroborate
Formel:
C₈H₂₄BN |
MDL:
MFCD00031600 CAS-Nummer: 17083-85-1 EINECS: 241-140-4 UN: 3131 ADR: 4.3,II |