Tetrabutylammoniumhydroxid 55% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

86863-100ML 86863-500ML
SIAL86863-100MLEA 113 EUR
SIAL86863-100ML SIAL86863-500ML
Tetrabutylammoniumhydroxid 55% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR