Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
86880-100ML 86880-2.5L 86880-500ML
SIAL86880-100MLEA 64.1 EUR
SIAL86880-100ML SIAL86880-2.5L SIAL86880-500ML
Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II