Titan(IV)butoxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Butanol Titan(IV)salz, Tetrabutylorthotitanat, Titan(IV)butanolat, Titantetrabutanolat, Titansäuretetrabutylester, Tetrabutoxytitan(IV)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

86910-1L 86910-250ML
SIAL86910-1LEA 172 EUR
SIAL86910-1L SIAL86910-250ML
Titan(IV)butoxid, Sigma-Aldrich®
Titan(IV)butoxid
Formel: C₁₆H₃₆O₄Ti
Molecular Weight: 340.34 g/mol
Siedepunkt: 310
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0.993 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 47
MDL: MFCD00009433
CAS-Nummer: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR