Tetrabutylammoniumheptadecafluoroctan-1-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetrabutylammoniumperfluoroctan-1-sulfonat, Heptadecafluor-1-octansulfonsäure Tetrabutylammoniumsalz, Perfluor-1-octansulfonsäure Tetrabutylammoniumsalz
86911-5ML
SIAL86911-5MLEA
0
EUR
SIAL86911-5ML
Tetrabutylammoniumheptadecafluoroctan-1-sulfonat, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumheptadecafluoroctan-1-sulfonat
Formel:
C₂₄H₃₆F₁₇NO₃S Molecular Weight: 741,59 g/mol |
CAS-Nummer:
111873-33-7 |