HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bis(trimethylsilyl)amin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
86944-20KG-F
86944-500G-F
86944-5KG-F
SIAL86944-20KG-FEA
2660
EUR
SIAL86944-20KG-F
SIAL86944-500G-F
SIAL86944-5KG-F
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan), Sigma-Aldrich®
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan)
Formel:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Molecular Weight: 161.39 g/mol Siedepunkt: 126 Schmelzpunkt: –82 °C Dichte: 0.7742 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 6 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008259 CAS-Nummer: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 UN: 2924 ADR: 3 II REACH: 01-2119438176-38 Merck Index: 13,04708 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...