N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N,N,N,N-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
87600-100ML
SIAL87600-100MLEA
39.1
EUR
SIAL87600-100ML
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin
Formel:
C₁₀H₂₄N₂O₄ Molecular Weight: 236.3086 g/mol |
MDL:
MFCD00002854 CAS-Nummer: 140-07-8 EINECS: 205-396-0 |