Tetrakis(trimethylsilyl)silan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
87642-5G
SIAL87642-5GEA 137 EUR
SIAL87642-5G
Tetrakis(trimethylsilyl)silan, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(trimethylsilyl)silan
Formel: C₁₂H₃₆Si₅
MDL: MFCD00054859
CAS-Nummer: 4098-98-0