Tetramethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: TMACl

87718-50G
SIAL87718-50GEA 156 EUR
SIAL87718-50G
Tetramethylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammoniumchlorid
Formel: (CH₃)₄NCl
Molecular Weight: 109.60 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Dichte: 1.169 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011628
CAS-Nummer: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR