Tetramethylammoniumhydrogensulfat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Tetramethylammonium hydrogensulphate hydrate
87726-50G
SIAL87726-50GEA
327
EUR
SIAL87726-50G
Tetramethylammoniumhydrogensulfat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammoniumhydrogensulfat Monohydrat
Formel:
C₄H₁₃NO₄S·1H₂O Molecular Weight: 189,23 g/mol |
MDL:
MFCD00150356 CAS-Nummer: 103812-00-6 EINECS: 279-490-5 |