Tetrapropylammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
88128-25G
SIAL88128-25GEA
187
EUR
SIAL88128-25G
Tetrapropylammoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate
Formel:
C₁₂H₂₈BF₄N Molecular Weight: 273,16 g/mol |
CAS-Nummer:
338-38-5 EINECS: 206-416-0 |