(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-Propylenglycolmonomethylether
88808-1ML-F
SIAL88808-1ML-FEA
137
EUR
SIAL88808-1ML-F
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molecular Weight: 90,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632588 CAS-Nummer: 26550-55-0 UN: 3092 ADR: 3,III |