p,α-Dimethylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-(p-Tolyl)ethanol, 1-(4-Methylphenyl)ethanol, α,4-Dimethylbenzylalkohol, 4-Methylphenyl-methylcarbinol, 4-(1-Hydroxyethyl)toluol

90000-100ML
SIAL90000-100MLEA 285 EUR
SIAL90000-100ML
p,α-Dimethylbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
p,α-Dimethylbenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 81…82 °C
Dichte: 0,9668 g/cm³ (16 °C)
MDL: MFCD00016860
CAS-Nummer: 536-50-5
EINECS: 208-637-8
Merck Index: 12,03287

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR