(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-methylphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(p-tolyl)propanoic acid
90297-500MG-F
SIAL90297-500MG-FEA
354
EUR
SIAL90297-500MG-F
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-methylphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-methylphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ Molecular Weight: 279,3315 g/mol |
MDL:
MFCD03427935 CAS-Nummer: 479064-97-6 |