Triethoxysilylpropylmaleamidsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

90316-1KG
SIAL90316-1KGEA 0 EUR
SIAL90316-1KG
Triethoxysilylpropylmaleamidsäure, Sigma-Aldrich®
Triethoxysilylpropylmaleamidsäure
Formel: C₁₃H₂₅NO₆Si
MDL: MFCD01861730
CAS-Nummer: 33525-68-7
EINECS: 251-564-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR