Triethylenglycolmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
mPEG3-Alcohol, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)ethanol, Methyl triglycol, m-PEG3-OH
MQ200
90450-1L
90450-250ML
SIAL90450-1LEA
116
EUR
SIAL90450-1L
SIAL90450-250ML
Triethylenglycolmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Triethylenglycolmonomethylether
Formel:
C₇H₁₆O₄ Molecular Weight: 164.2 g/mol |
MDL:
MFCD00002875 CAS-Nummer: 112-35-6 EINECS: 203-962-1 |