1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Nitro-2,4,6-trichlorbenzol, 2,4,6-Trichlornitrobenzol
91315-25G
SIAL91315-25GEA
81.2
EUR
SIAL91315-25G
1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Trichlor-2-nitrobenzol
Formel:
C₆H₂Cl₃NO₂ Molecular Weight: 226,45 g/mol Schmelzpunkt: 71 °C |
MDL:
MFCD00014690 CAS-Nummer: 18708-70-8 EINECS: 242-518-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |