Tridodecylamin (Wasserstoff-Ionophor I), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Trilaurylamin

91660-10ML
SIAL91660-10MLEA 658 EUR
SIAL91660-10ML
Tridodecylamin (Wasserstoff-Ionophor I), Sigma-Aldrich®
Tridodecylamin (Wasserstoff-Ionophor I)
Formel: C₃₆H₇₅N
Siedepunkt: 450 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008971
CAS-Nummer: 102-87-4
EINECS: 203-063-4
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR